Learn More
2,5-dibromo-3,4-dinitrothiophène, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11368385
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11368385 1 g 1g
11378385 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11368385 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10348.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 52431-30-8 | C4Br2N2O4S | 331.92 g/mol
Reatant in the synthesis of bromodinitro compound, polymers via stille coupling. 3,4-diaminothiophene was obtained from the reduction of 2,5-dibromo-3,4-dinitrothiophene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif dans la synthèse du composé bromodininitro, polymères via le couplage stille. Le 3,4-diaminothiophène a été obtenu à partir de la réduction du 2,5-dibromo-3,4-dinitrophitophène.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52431-30-8
Formule moléculaire C4Br2N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 331.92
Numéro MDL MFCD00015537
Clé InChI AHGHPBPARMANQD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dibromo-3,4-dinitro-thiophene, thiophene, 2,5-dibromo-3,4-dinitro, acmc-1apgk, ksc491i5j, 2,5-dibromo-3,4-dinitrothiophene gc
CID PubChem 257024
Nom IUPAC 2,5-dibromo-3,4-dinitrothiophene
SMILES [O-][N+](=O)C1=C(Br)SC(Br)=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophene
Point de fusion 134°C to 137°C
Quantité 1 g
Beilstein 218219
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 331.94
Pourcentage de pureté 95%