Learn More
2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophène, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13488498 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13488498 1 g Flacon en verre 1g
13498498 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13488498 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 278220010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 52431-30-8 | C4Br2N2O4S | 331.92 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52431-30-8
Formule moléculaire C4Br2N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 331.92
Numéro MDL MFCD00015537
Clé InChI AHGHPBPARMANQD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dibromo-3,4-dinitro-thiophene, thiophene, 2,5-dibromo-3,4-dinitro, acmc-1apgk, ksc491i5j, 2,5-dibromo-3,4-dinitrothiophene gc
CID PubChem 257024
Nom IUPAC 2,5-dibromo-3,4-dinitrothiophene
SMILES [O-][N+](=O)C1=C(Br)SC(Br)=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 5-Dibromo-3, 4-dinitrothiophene
Point de fusion 132.0°C to 134.0°C
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 331.94
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophene