Learn More
2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophène, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13498498 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13498498 5 g Flacon en verre 5g
13488498 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13498498 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 278220050
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 52431-30-8 | C4Br2N2O4S | 331.92 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52431-30-8
Formule moléculaire C4Br2N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 331.92
Numéro MDL MFCD00015537
Clé InChI AHGHPBPARMANQD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dibromo-3,4-dinitro-thiophene, thiophene, 2,5-dibromo-3,4-dinitro, acmc-1apgk, ksc491i5j, 2,5-dibromo-3,4-dinitrothiophene gc
CID PubChem 257024
Nom IUPAC 2,5-dibromo-3,4-dinitrothiophene
SMILES [O-][N+](=O)C1=C(Br)SC(Br)=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 5-Dibromo-3, 4-dinitrothiophene
Point de fusion 132.0°C to 134.0°C
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 331.94
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophene
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement