Learn More
2,5-dibromo-3,4-dinitrothiophène, TRC
Code produit 30370998
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
Conditionnement:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30370998 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30370998 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4254352G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophene
CAS 52431-30-8
Formule moléculaire C4 Br2 N2 O4 S
Quantité 2 g
Formule InChI InChI=1S/C4Br2N2O4S/c5-3-1(7(9)10)2(8(11)12)4(6)13-3
SMILES [O-][N+](=O)c1c(Br)sc(Br)c1[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 2,5-dibro-3,4-dinitrothiophène
Poids moléculaire (g/mol) 331.93
Poids de la formule 329.7946