Learn More
2,5-dibromo-3-méthylthiophène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11347795
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11347795 25 g 25g
11337795 5 g 5g
11357795 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11347795 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02693.14
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 13191-36-1 | C5H4Br2S | 255.955 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13191-36-1
Formule moléculaire C5H4Br2S
Poids moléculaire (g/mol) 255.955
Numéro MDL MFCD00015470
Clé InChI IHFXZROPBCBLLG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiophene, 2,5-dibromo-3-methyl, 2,5-dibromo-3-methyl-thiophene, acmc-1bt3y, 2-p-nitrophenylthio ethanol, 2,5-dibrom-3-methylthiophen, 3-methyl-2,5-dibromothiophene, 2,5-dibromo-3-methylthiophene
CID PubChem 83219
Nom IUPAC 2,5-dibromo-3-méthylthiophène
SMILES CC1=C(SC(=C1)Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dibromo-3-methylthiophene
Densité 1.972
Point d’ébullition 226°C to 230°C
Indice de réfraction 1.613
Quantité 25 g
Beilstein 108894
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 255.97
Pourcentage de pureté 98%