Learn More
2,5-dibromo-3-n-décylthiophène, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15491768
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15491768 1 g 1g
15411778 250 mg 250mg
15401778 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15491768 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55497.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 158956-23-1
Formule moléculaire C14H22Br2S
Poids moléculaire (g/mol) 382.20
Numéro MDL MFCD00274314
Clé InChI CQDSRZZKSUNTSB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dibromo-3-decyl-thiophene, pubchem22579, bidd:gt0393, 2,5-dibromo-3-n-decylthiophene, thiophene, 2,5-dibromo-3-decyl, 2,5-bis bromanyl-3-decyl-thiophene, 2,5-dibromo-3-decylthiophene
CID PubChem 4218617
Nom IUPAC 2,5-dibromo-3-decylthiophene
SMILES CCCCCCCCCCC1=C(Br)SC(Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dibromo-3-n-decylthiophene
Densité 1.372 g/mL
Point d’ébullition 168°C to 170°C (2 mmHg)
Point d’éclair 113°C (235°F)
Indice de réfraction 1.538
Quantité 1 g
Poids de la formule 382.2
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide