Learn More
2,5-dibromo-3-n-dodécylthiophène, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15492358
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15492358 1 g 1g
15412368 250 mg 250mg
15402368 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15492358 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55958.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 2,5-dibromo-3-n-dodécylthiophène est utilisé comme intermédiaire OLED, comme arôme et comme parfum.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 148256-63-7
Formule moléculaire C16H26Br2S
Poids moléculaire (g/mol) 410.252
Numéro MDL MFCD00274315
Clé InChI ZIZGNWAMVWNAJT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 5072754
Nom IUPAC 2,5-dibromo-3-dodecylthiophene
SMILES CCCCCCCCCCCCC1=C(SC(=C1)Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dibromo-3-n-dodecylthiophene
Densité 1.321
Point d’ébullition 135°C (2.5 mmHg)
Point d’éclair >113°C (235°F)
Indice de réfraction 1.53
Quantité 1 g
Synonyme thiophene, 2,5-dibromo-3-dodecyl, 2,5-dibromo-3-laurylthiophene, 2,5-dibromo-3-dodecyl-thiophene, 2,5-bromo-3-dodecylthiophene, acmc-209cip, ksc496a6t, bidd:gt0375, thiophene,2,5-dibromo-3-dodecyl, 2,5-bis bromanyl-3-dodecyl-thiophene, 2,5-dibromo-3-dodecylthiophene
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 410.25
Pourcentage de pureté 97%