Learn More
2,5-dibromoaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10387420 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10387420 5 g Flacon en verre 5g
10296100 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10387420 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 155030050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3638-73-1 | C6H5Br2N | 250.92 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3638-73-1
Formule moléculaire C6H5Br2N
Poids moléculaire (g/mol) 250.92
Numéro MDL MFCD00007636
Clé InChI WRTAZRGRFBCKBU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dibromobenzenamine, benzenamine, 2,5-dibromo, 2,5-dibromophenylamine, rarechem fh 1w 0043, pubchem3452, 2,5-dibromo-phenylamine, aniline, 2,5-dibromo, 2,5-bis bromanyl aniline, acmc-209im6, 2,5-dibromoaniline
CID PubChem 77198
Nom IUPAC 2,5-dibromoaniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)N)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 5-Dibromoaniline
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 51.0°C to 56.0°C
Couleur Beige à gris
Point d’éclair 109°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Br2C6H3NH2
Quantité 5 g
Beilstein 12, 659
Poids de la formule 250.92
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,5-Dibromoaniline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.