Learn More
2,5-dibromoaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499406
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499406 5 g 5g
11409416 25 g 25g
11419416 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499406 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19114.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3638-73-1 | C6H5Br2N | 250.921 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3638-73-1
Formule moléculaire C6H5Br2N
Poids moléculaire (g/mol) 250.921
Numéro MDL MFCD00007636
Clé InChI WRTAZRGRFBCKBU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dibromobenzenamine, benzenamine, 2,5-dibromo, 2,5-dibromophenylamine, rarechem fh 1w 0043, pubchem3452, 2,5-dibromo-phenylamine, aniline, 2,5-dibromo, 2,5-bis bromanyl aniline, acmc-209im6, 2,5-dibromoaniline
CID PubChem 77198
Nom IUPAC 2,5-dibromoaniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)N)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dibromoaniline
Point de fusion 51°C to 56°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Characteristic
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 1817548
Poids de la formule 250.93
Pourcentage de pureté 98%