Learn More
Chlorure de 2,5-dibromobenzènesulfonyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399905
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399905 5 g 5g
11389905 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11399905 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19888.06
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 23886-64-8 | C6H3Br2ClO2S | 334.406 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23886-64-8
Formule moléculaire C6H3Br2ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 334.406
Numéro MDL MFCD00060685
Clé InChI ZLMPLIWURYRGEB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dibromobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,5-dibromobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,5-dibromo, 2,5-dibromophenyl chlorosulfone, 2,5-dibromobenzene sulphonyl chloride, pubchem5112, acmc-1cbvd, ksc201m8p, 2,5-dibromophenylsulfonyl chloride, 2,5-dibromobenzenesulphonylchloride
CID PubChem 2737515
Nom IUPAC 2,5-chlorure de dibromobenzènesulfonyle
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)S(=O)(=O)Cl)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dibromobenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 69°C to 72°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 2694054
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 334.41
Pourcentage de pureté 99%