Learn More
Acide 2,5-dibromobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11457377
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11457377 5 g 5g
11467377 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11457377 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15077.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 610-71-9 | C7H4Br2O2 | 279.92 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 610-71-9
Formule moléculaire C7H4Br2O2
Poids moléculaire (g/mol) 279.92
Numéro MDL MFCD00016494
Clé InChI SQQKOTVDGCJJKI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 2,5-dibromo, rarechem fh 1w 0049, pubchem3859, 2,5-dibromobenzoicacid, 2,5-dibromo-benzoic acid, benzoicacid, 2,5-dibromo, 4-09-00-01027 beilstein handbook reference, ksc353s4r, acmc-1b114, 2,5-dibromobenzoic acid
CID PubChem 11891
Nom IUPAC Acide2,5-dibromobenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC(Br)=CC=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dibromobenzoic acid
Point de fusion 153°C to 157°C
Quantité 5 g
Beilstein 1868193
Poids de la formule 279.93
Pourcentage de pureté 98%