Learn More
2,5-dibromobenzotrifluorure 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11352126
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11352126 5 g 5g
11362126 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11352126 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03378.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7657-09-2
Numéro MDL MFCD00013554
ChEBI CHEBI:27656
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dibromobenzotrifluoride
Point de fusion 47°C to 51°C
Point d’ébullition 210°C
Point d’éclair >100°C (212°F)
Formule moléculaire C20H16N2O4
Quantité 5 g
Beilstein 2261093
Synonyme camptothecin, camptothecine, s-+-camptothecin, campathecin, +-camptothecine, d-camptothecin, 20 s-camptothecine, +-camptothecin, 21,22-secocamptothecin-21-oic acid lactone, s-camptothecin
Clé InChI VSJKWCGYPAHWDS-FQEVSTJZSA-N
SMILES CCC1(C2=C(COC1=O)C(=O)N3CC4=CC5=CC=CC=C5N=C4C3=C2)O
Poids moléculaire (g/mol) 348.36
CID PubChem 24360
Poids de la formule 303.91
Pourcentage de pureté 98%