Learn More
2,5-dibromobenzotrifluorure 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11362126
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11362126 25 g 25g
11352126 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11362126 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03378.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7657-09-2
Numéro MDL MFCD00013554
Nom IUPAC 1,4-dibromo-2-(trifluorométhyl)benzène
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dibromobenzotrifluoride
Point de fusion 47°C to 51°C
Point d’ébullition 210°C
Point d’éclair >100°C (212°F)
Formule moléculaire C7H3Br2F3
Quantité 25 g
Beilstein 2261093
Synonyme 1,4-dibromo-2-trifluoromethyl benzene, 2,5-dibromobenzotrifluoride, benzene, 1,4-dibromo-2-trifluoromethyl, 2,5-dibromo trifluoromethyl benzene, 1,4-dibromo-2-trifluoromethyl-benzene, toluene, 2,5-dibromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro, pubchem9537, 2,5-dibromobenzotrifloride, 2,5-dibromo-, ,-trifluorotoluene
Clé InChI VWKFJAOCLPPQGR-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Br)=CC=C1Br
Poids moléculaire (g/mol) 303.90
CID PubChem 82108
Poids de la formule 303.91
Pourcentage de pureté 98%