Learn More
2,5-Dibromohydroquinone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15461698
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15461698 5 g 5g
15451698 1 g 1g
15471698 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15461698 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55453.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 14753-51-6 | C6H4Br2O2 | 267.904 g/mol
It is an important pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un intermédiaire pharmaceutique important.
Solubilité
Soluble dans le méthanol
Remarques
Stockage : Garder le récipient hermétiquement fermé. À conserver dans un endroit frais, sombre et bien aéré et à l’écart des agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14753-51-6
Formule moléculaire C6H4Br2O2
Poids moléculaire (g/mol) 267.904
Numéro MDL MFCD00192664
Clé InChI VALXCIRMSIFPFN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 280945
Nom IUPAC 2,5-dibromobenzène-1,4-diol
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Br)O)Br)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dibromohydroquinone
Point de fusion 191°C to 194°C
Quantité 5 g
Synonyme 2,5-dibromohydroquinone, 2,5-dibromo-1,4-benzenediol, 2,5-dibromohydroquine, 1,4-benzenediol,2,5-dibromo, 2,5-dibromo-benzene-1,4-diol, 1,4-benzenediol, 2,5-dibromo, 2,5-dibromo-1,4-dihydroxybenzene
Informations sur la solubilité Soluble in methanol
Poids de la formule 267.9
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,5-Dibromohydroquinone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,5-Dibromohydroquinone