Learn More
2,5-Dibromohydroquinone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15471698
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15471698 25 g 25g
15451698 1 g 1g
15461698 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15471698 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55453.14
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 14753-51-6 | C6H4Br2O2 | 267.904 g/mol
It is an important pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un intermédiaire pharmaceutique important.
Solubilité
Soluble dans le méthanol
Remarques
Stockage : Garder le récipient hermétiquement fermé. À conserver dans un endroit frais, sombre et bien aéré et à l’écart des agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14753-51-6
Formule moléculaire C6H4Br2O2
Poids moléculaire (g/mol) 267.904
Numéro MDL MFCD00192664
Clé InChI VALXCIRMSIFPFN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 280945
Nom IUPAC 2,5-dibromobenzène-1,4-diol
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Br)O)Br)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dibromohydroquinone
Point de fusion 191°C to 194°C
Quantité 25 g
Synonyme 2,5-dibromohydroquinone, 2,5-dibromo-1,4-benzenediol, 2,5-dibromohydroquine, 1,4-benzenediol,2,5-dibromo, 2,5-dibromo-benzene-1,4-diol, 1,4-benzenediol, 2,5-dibromo, 2,5-dibromo-1,4-dihydroxybenzene
Informations sur la solubilité Soluble in methanol
Poids de la formule 267.9
Pourcentage de pureté 97%