Learn More
2,5-Dibromothiazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11431470
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11431470 5 g 5g
11441470 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11431470 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26909.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4175-78-4 | C3HBr2NS | 242.916 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4175-78-4
Formule moléculaire C3HBr2NS
Poids moléculaire (g/mol) 242.916
Numéro MDL MFCD00016891
Clé InChI XIBIQFJKUZZLLX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dibromothiazole, thiazole, 2,5-dibromo, 2,5-dibormothiazole, thiazole,5-dibromo, 2,5-dibromo-thiazole, pubchem20949, acmc-209jlm, ksc237s3r, #
CID PubChem 312394
Nom IUPAC 2,5-dibromo-1,3-thiazole
SMILES C1=C(SC(=N1)Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dibromothiazole
Point de fusion 47°C to 49°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 242.92
Pourcentage de pureté 97%