Learn More
2,5-dibromothiophène, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11475423
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11475423 250 g 250g
11434080 25 g 25g
11465423 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11475423 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13406.30
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 3141-27-3 | C4H2Br2S | 241.93 g/mol
2,5-Dibromothiophene, is mainly used as pharmaceutical intermediate and synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,5-dibromothiophène est principalement utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et intermédiaire de synthèse.
Solubilité
Il est soluble dans le chloroforme et le méthanol. Il est insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Sensible à la lumière
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3141-27-3
Formule moléculaire C4H2Br2S
Poids moléculaire (g/mol) 241.93
Numéro MDL MFCD00005420
Clé InChI KBVDUUXRXJTAJC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiophene, 2,5-dibromo, 2,5-dibromo-thiophene, unii-f0033k8cxm, pubchem5512, thiophene,5-dibromo, acmc-1ckmh, 2,5-bis bromanyl thiophene, ksc224g0j, 2,5-dibromothiophene, bidd:gt0086
CID PubChem 18453
Nom IUPAC 2,5-dibromothiophène
SMILES BrC1=CC=C(Br)S1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dibromothiophene
Point de fusion -6°C
Densité 2.15
Point d’ébullition 210°C to 212°C
Point d’éclair 99°C (210°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.629
Quantité 250 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 109899
Informations sur la solubilité It is soluble in chloroform and methanol. It is insoluble in water.
Poids de la formule 241.94
Pourcentage de pureté 96%