Learn More
2,5-Dibromothiophène, 95%
Code produit 10502931 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10502931 25 g Flacon en verre 25g
10041580 100 g Flacon en verre 100g
10666584 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10502931 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 148680250
 Article restreint
Expédition estimée: 11-08-2026
Ajouter au panier
CAS : 3141-27-3 | C4H2Br2S | 241,93 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3141-27-3
Formule moléculaire C4H2Br2S
Poids moléculaire (g/mol) 241.93
Numéro MDL MFCD00005420
Clé InChI KBVDUUXRXJTAJC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiophene, 2,5-dibromo, 2,5-dibromo-thiophene, unii-f0033k8cxm, pubchem5512, thiophene,5-dibromo, acmc-1ckmh, 2,5-bis bromanyl thiophene, ksc224g0j, 2,5-dibromothiophene, bidd:gt0086
CID PubChem 18453
Nom IUPAC 2,5-dibromothiophène
SMILES BrC1=CC=C(Br)S1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 5-Dibromothiophene
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -6°C
Couleur Jaune à marron
Densité 2.1400g/mL
Point d’ébullition 211°C
Point d’éclair 99°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.6270 to 1.63
Quantité 25 g
Beilstein 17, 33
Gravité spécifique 2.14
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble
Poids de la formule 241.93
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,5-Dibromothiophene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement