Learn More
2,5-Dibromothiophène, TRC
Code produit 30376127
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30376127 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30376127 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD42548310G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dibromothiophene
CAS 3141-27-3
Formule moléculaire C4 H2 Br2 S
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C4H2Br2S/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
SMILES Brc1ccc(Br)s1
Nom IUPAC 2,5-dibrothiophène
Poids moléculaire (g/mol) 241.93
Poids de la formule 239.8244