Learn More
2,5-Dibromotoluène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444017
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11444017 5 g 5g
11454017 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11444017 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19418.06
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 615-59-8 | C7H6Br2 | 249.933 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 615-59-8
Formule moléculaire C7H6Br2
Poids moléculaire (g/mol) 249.933
Numéro MDL MFCD00000090
Clé InChI QKEZTJYRBHOKHH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dibromotoluene, benzene, 1,4-dibromo-2-methyl, toluene, 2,5-dibromo, 2,5-dibromo toluene, 3,6-dibromotoluene, 1,4-dibromo-2-methyl-benzene, pubchem3922, acmc-209mu2, chemwish ic06904
CID PubChem 12006
Nom IUPAC 1,4-dibromo-2-méthylbenzène
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dibromotoluene
Point de fusion 5°C to 6°C
Densité 1.813
Point d’ébullition 106°C to 108°C (10 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.602
Quantité 5 g
Beilstein 1859123
Poids de la formule 249.94
Pourcentage de pureté 98%