Learn More
2,5-Dibromotoluène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,5-Dibromotoluene |
| Point de fusion | 5°C to 6°C |
| Densité | 1.813 |
| Point d’ébullition | 106°C to 108°C (10 mmHg) |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Odeur | Aromatic |
| Indice de réfraction | 1.602 |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 1859123 |
| Poids de la formule | 249.94 |
| Afficher plus |