Learn More
2,5-Dibromotoluène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10687231 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10687231 5 g Flacon en verre 5g
10711711 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10687231 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 263480050
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 615-59-8 | Molecular Formula: C7H6Br2 | Molecular Weight: 249.93 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 615-59-8
Formule moléculaire C7H6Br2
Poids moléculaire (g/mol) 249.93
Numéro MDL MFCD00000090
Clé InChI QKEZTJYRBHOKHH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dibromotoluene, benzene, 1,4-dibromo-2-methyl, toluene, 2,5-dibromo, 2,5-dibromo toluene, 3,6-dibromotoluene, 1,4-dibromo-2-methyl-benzene, pubchem3922, acmc-209mu2, chemwish ic06904
CID PubChem 12006
Nom IUPAC 1,4-dibromo-2-méthylbenzène
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 5-Dibromotoluene
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 5.0°C to 6.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.8100g/mL
Point d’ébullition 135.0°C to 136.0°C (35.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H3Br2
Indice de réfraction 1.6010 to 1.6030
Quantité 5 g
Beilstein 05, 308
Gravité spécifique 1.81
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible
Poids de la formule 249.93
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,5-Dibromotoluene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement