Learn More
2,5-Dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)aniline, TRC
Code produit 30371011
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30371011 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30371011 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD6740902.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)aniline
CAS 103015-84-5
Formule moléculaire C9H5Cl2F6NO
Quantité 2.5 g
Synonyme 2,5-Dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)benzenamine (ACI), CGA 224443
Formule InChI InChI=1S/C9H5Cl2F6NO/c10-3-2-6(4(11)1-5(3)18)19-9(16,17)7(12)8(13,14)15/h1-2,7H,18H2
SMILES FC(C(F)C(F)(F)F)(F)OC(C=C1Cl)=C(C=C1N)Cl
Nom IUPAC 2,5-dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-Hexfluoropropoxy)aniline
Poids moléculaire (g/mol) 328.04
Poids de la formule 326.9652