Learn More
2,5-Dichloro-4,6-diméthylnicotinonitrile, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10673793
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10673793 1 g Flacon en verre ambré 1g
10610923 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10673793 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RF00821DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 91591-63-8
Formule moléculaire C8H6Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 201.05
Numéro MDL MFCD00052631
Clé InChI UCGWYTUBYASPFG-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 334852
Nom IUPAC 2,5-dichloro-4,6-diméthylpyridine-3-carbonitrile
SMILES CC1=C(C(=NC(=C1Cl)C)Cl)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 5-Dichloro-4, 6-dimethylnicotinonitrile
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 2,5-dichloro-4,6-dimethylnicotinonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 2,5-dichloro-4,6-dimethyl, 2,5-dichloro-4,6-dimethyl-nicotinonitrile, pubchem20434, ksc669q6f, 2,5-dichloro-3-cyano-4,6-dimethylpyridine, 2,5-dichloro-4,6-dimethyl-3-pyridyl cyanide, 3-pyridinecarbonitrile,5-dichloro-4,6-dimethyl, 2,5-dichloro-4,6-dimethyl-pyridine-3-carbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile,2,5-dichloro-4,6-dimethyl
Poids de la formule 201.06
Pourcentage de pureté 95%