Learn More
2,5-dichloro-4-pyridinecarboxaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,5-Dichloro-4-pyridinecarboxaldehyde |
| CAS | 102645-33-0 |
| Formule moléculaire | C6 H3 Cl2 N O |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H3Cl2NO/c7-5-2-9-6(8)1-4(5)3-10/h1-3H |
| SMILES | Clc1cc(C=O)c(Cl)cn1 |
| Nom IUPAC | 2,5-dichloropyridine-4-carbaldémol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 176 |
| Poids de la formule | 174.9592 |