Learn More
2,5-Dichloro-4-(trifluorométhyle)pyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine, 2-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine and 3-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine were each converted into the three possible carboxylic acids 2, 4, 6,8, 10, 12, 16, 17 and 20. This was achieved by employing several, but not all of the organometallic toolbox methods : transformation of a more basic organometallic species into a less basic isomer by transmetalation-equilibration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-chloro-6-(trifluorométhyl)pyridine, 2-chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine et 3-chloro-4-(trifluorométhyl)pyridine ont été chacun convertis dans les trois acides carboxyliques possibles : 2, 4, 6,8, 10, 12, 16, 17 et 20. Cette opération a été réalisée en utilisant certaines des méthodes organométalliques de type boîte à outils : transformation d’une espèce organométallique plus basique en un isomère moins basique par transmétallation-équilibrage.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts et de l’aluminium. Une protection sous azote et une température inférieure à 4°C sont recommandées.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine |
| Point d’ébullition | 76°C (18 mmHg) |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | UN1993 |
| Poids de la formule | 215.99 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Privacy Policy.