Learn More
2,5-dichloro-4-(trifluorométhyl)pyridine, Thermo Scientific™
Code produit 10311710
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10311710 1 g Flacon en verre ambré
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10311710 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00145DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 89719-92-6
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C6H2Cl2F3N
Numéro MDL MFCD09749663
Quantité 1 g
Synonyme 2,5-dichloro-4-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2,5-dichloro-4-trifluoromethyl, acmc-20dwro
Clé InChI GFTRYJQAASFSIB-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=NC=C1Cl
Nom IUPAC 2,5-dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Poids moléculaire (g/mol) 215.98
CID PubChem 26986016
Poids de la formule 215.99
Pourcentage de pureté 97%