Learn More
2,5-dichloro-p-benzoquinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15770869 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15770869 25 g 25g
15515444 1 g 1g
15760869 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15770869 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 406730250
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 615-93-0 | C6H2Cl2O2 | 176.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 615-93-0
Formule moléculaire C6H2Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 176.99
Clé InChI LNXVNZRYYHFMEY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dichloro-1,4-benzoquinone, 2,5-dichloro-p-benzoquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dichloro, 2,5-dichlorobenzo-1,4-quinone, p-benzoquinone, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-p-quinone, acmc-1bhnt, 2,5-dichlorobenzoquinone, p-benzoquinone,5-dichloro, 2,5-dichoro-p-benzoquinone
CID PubChem 12011
Nom IUPAC 2,5-dichlorocyclohéxa-2,5-diène-1,4-dione
SMILES C1=C(C(=O)C=C(C1=O)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dichloro-p-benzoquinone
Point de fusion 159.0°C to 161.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Quantité 25 g
Poids de la formule 176.99
Pourcentage de pureté 98%