Learn More
2,5-dichloro-p-phénylènediamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11417044
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11417044 25 g 25g
11407044 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11417044 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21494.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 20103-09-7 | C6H6Cl2N2 | 177.028 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20103-09-7
Formule moléculaire C6H6Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 177.028
Numéro MDL MFCD00007902
Clé InChI QAYVHDDEMLNVMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dichloro-1,4-phenylenediamine, 2,5-dichloro-p-phenylenediamine, 2,5-dichloro-1,4-benzenediamine, 1,4-diamino-2,5-dichlorobenzene, 1,4-benzenediamine, 2,5-dichloro, unii-9ccw77baxp, 1,4-diamino-3,6-dichlorobenzene, p-phenylenediamine, 2,5-dichloro, 9ccw77baxp, benzene, 2,5-dichloro, 1,4-diamino
CID PubChem 29949
Nom IUPAC 2,5-dichlorobenzène-1,4-diamine
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Cl)N)Cl)N
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,5-Dichloro-p-phenylenediamine
Point de fusion 164°C to 168°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 177.03
Pourcentage de pureté 99%