Learn More
Alfa Aesar™ 2’,5’-Dichloroacétoacétanilide, 98 %
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2',5'-Dichloroacetoacetanilide |
| Point de fusion | 94°C to 96°C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 246.09 |
| Pourcentage de pureté | 98% |