Learn More
2’,5’-dichloroacétophénone, 96 %, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2', 5'-Dichloroacetophenone |
| Note relative au nom | 96% |
| % min. CAS | 95.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 11.0°C to 13.0°C |
| Couleur | Marron à jaune |
| Densité | 1.3120g/mL |
| Point d’ébullition | 118.0°C (12.0 mmHg) |
| Point d’éclair | >110°C |
| Spectre IR | Authentic |
| Afficher plus |