Learn More
2’,5’-sichloroacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11464824
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464824 100 g 100g
11424080 10 g 10g
11454824 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11464824 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13770.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2476-37-1 | C8H6Cl2O | 189.035 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2476-37-1
Formule moléculaire C8H6Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 189.035
Numéro MDL MFCD00000607
Clé InChI CYNFEPKQDJHIMV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2',5'-dichloroacetophenone, 1-2,5-dichlorophenyl ethanone, 2,5-dichloroacetophenone, ethanone, 1-2,5-dichlorophenyl, acetophenone, 2',5'-dichloro, 1-2,5-dichlorophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-2,5-dichlorobenzene, 2,5-dichloracetophenon, pubchem10586, acmc-1cmfm
CID PubChem 75587
Nom IUPAC 1-(2,5-dichlorophényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2',5'-Dichloroacetophenone
Point de fusion 11°C to 13°C
Densité 1.312
Point d’ébullition 118°C (12 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.561
Quantité 100 g
Beilstein 1865043
Poids de la formule 189.04
Pourcentage de pureté 98%