Learn More
2',5'-Dichloroacétophénone, TRC
Code produit 30371376
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30371376 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30371376 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD431605100G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2',5'-Dichloroacetophenone
CAS 2476-37-1
Formule moléculaire C8 H6 Cl2 O
Quantité 100 g
Synonyme 2',5'-Dichloroacetophenone, 1-(2,5-Dichlorophenyl)ethanone, 2,5-Chloroacetophenone, 2',5'-Dichloroacetophenone, NSC 6308
Formule InChI InChI=1S/C8H6Cl2O/c1-5(11)7-4-6(9)2-3-8(7)10/h2-4H,1H3
SMILES CC(=O)c1cc(Cl)ccc1Cl
Nom IUPAC 1-(2,5-dichlorophényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 189.039
Poids de la formule 187.98