Learn More
2,5-Dichloroaniline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,5-Dichloroaniline |
| CAS | 95-82-9 |
| Formule moléculaire | C6 H5 Cl2 N |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | Benzenamine, 2,5-dichloro-, 2,5-DCA |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,9H2 |
| SMILES | Nc1cc(Cl)ccc1Cl |
| Nom IUPAC | 2,5-dichloroaniline |
| Poids moléculaire (g/mol) | 162.02 |
| Poids de la formule | 160.9799 |