Learn More
2,5-Dichloroanisole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11353107
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11353107 5 g 5g
11363107 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11353107 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13497.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1984-58-3 | C7H6Cl2O | 177.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1984-58-3
Formule moléculaire C7H6Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 177.02
Numéro MDL MFCD00061123
Clé InChI QKMNFFSBZRGHDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dichloroanisole, benzene, 1,4-dichloro-2-methoxy, 2,5-dichloromethoxybenzene, banair, anisole, 2,5-dichloro, unii-8b3j0y3cj1, 2,5-dichloroanizole, pubchem3681, dsstox_cid_7452
CID PubChem 16125
Nom IUPAC 1,4-dichloro-2-methoxybenzene
SMILES COC1=CC(Cl)=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dichloroanisole
Densité 1.33
Point d’ébullition 128°C to 132°C (3.5 mmHg)
Indice de réfraction 1.563
Quantité 5 g
Beilstein 2327401
Poids de la formule 177.03
Pourcentage de pureté 98%