Learn More
2,5-Dichlorobenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11435633
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11435633 25 g 25g
11425633 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11435633 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13525.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 6361-23-5 | C7H4Cl2O | 175.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6361-23-5
Formule moléculaire C7H4Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 175.01
Numéro MDL MFCD00156140
Clé InChI BUXHYMZMVMNDMG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dichloro-benzaldehyde, 2,5-dichlorobenzaldehdye, benzaldehyde, 2,5-dichloro, pubchem3081, 2.5-dichlorbenzaldehyd, 2,5-dichlorbenzaldehyde, acmc-1bkcw, 2,5-dichloro benzaldehdye, ksc493o7f, 2,5-dichlorobenzaldehyde
CID PubChem 80702
Nom IUPAC 2,5-dichlorobenzaldéhyde
SMILES ClC1=CC=C(Cl)C(C=O)=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,5-Dichlorobenzaldehyde
Point de fusion 53°C to 58°C
Point d’ébullition 231°C to 233°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN1759
Beilstein 1635476
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 175.01
Pourcentage de pureté 98%