Learn More
2,5-Dichlorobenzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11466117
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11466117 5 g 5g
11476117 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11466117 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25097.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5980-26-7
Formule moléculaire C7H5Cl2NO
Poids moléculaire (g/mol) 190.023
Numéro MDL MFCD00017609
Clé InChI NMHJIYQWKWHDSX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 22290
Nom IUPAC 2,5-dichlorobenzamide
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)C(=O)N)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dichlorobenzamide
Point de fusion 158°C to 161°C
Quantité 5 g
Synonyme benzamide, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-benzamide, benzamide,2,5-dichloro, acmc-209w3r, ksc610k1t
Poids de la formule 190.03
Pourcentage de pureté 97%