Learn More
Chlorure de 2,5-dichlorobenzènesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11402557
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11402557 25 g 25g
11412557 100 g 100g
11422557 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11402557 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14805.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5402-73-3
Formule moléculaire C6H3Cl3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 245.498
Numéro MDL MFCD00007429
Clé InChI BXCOSWRSIISQSL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dichlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,5-dichlorobenzenesulphonyl chloride, 2,5-dichlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-benzenesulfonyl chloride, 2,5-dichlorophenylsulfonyl chloride, 2,5-dichlorophenyl chlorosulfone, pubchem5116, acmc-209lcc, bxcoswrsiisqsl-uhfffaoysa
CID PubChem 79401
Nom IUPAC Chlorure de 2,5-dichlorobenzènesulfonyle
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)S(=O)(=O)Cl)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,5-Dichlorobenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 36°C to 39°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 2369410
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 245.51
Pourcentage de pureté 98%