Learn More
Chlorure de 2,5-dichlorobenzènesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,5-Dichlorobenzenesulfonyl chloride |
| Point de fusion | 36°C to 39°C |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | UN3261 |
| Beilstein | 2369410 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Poids de la formule | 245.51 |
| Pourcentage de pureté | 98% |