Learn More
2,5-Dichlorobenzènethiol, TRC
Code produit 30382656
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30382656 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30382656 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4322201G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dichlorobenzenethiol
CAS 5858-18-4
Formule moléculaire C6H4Cl2S
Quantité 1 g
Synonyme 2,5-Dichlorobenzene-1-thiol, 2,5-Dichlorothiophenol, NSC 49350
Formule InChI InChI=1S/C6H4Cl2S/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,9H
SMILES Sc1cc(Cl)ccc1Cl
Nom IUPAC 2,5-dichlorobenzénéthiol
Poids moléculaire (g/mol) 179.07
Poids de la formule 177.9411