Learn More
2,5-dichlorobenzotrifluorure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11423704
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11423704 5 g 5g
11433704 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11423704 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11310.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 320-50-3 | C7H3Cl2F3 | 214.996 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 320-50-3
Formule moléculaire C7H3Cl2F3
Poids moléculaire (g/mol) 214.996
Numéro MDL MFCD00000608
Clé InChI DYBYUWVMLBBEMA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dichlorobenzotrifluoride, 1,4-dichloro-2-trifluoromethyl benzene, benzene, 1,4-dichloro-2-trifluoromethyl, 2,5-dichloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 2,5-dichloro-a,a,a-trifluorotoluene, toluene, 2,5-dichloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-6ci,7ci,8ci, pubchem3450, ksc925c7r, 2,5-dichloro trifluoromethylbenzene
CID PubChem 35360
Nom IUPAC 1,4-dichloro-2-(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)C(F)(F)F)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,5-Dichlorobenzotrifluoride
Densité 1.483
Point d’éclair 76°C (168°F)
Indice de réfraction 1.483
Quantité 5 g
Numéro UN UN1760
Beilstein 1955442
Poids de la formule 215
Pourcentage de pureté 98%