Learn More
Bromure de 2,5-dichlorobenzyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11363237
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11363237 25 g 25g
11343237 1 g 1g
11353237 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11363237 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13775.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85482-13-9
Formule moléculaire C7H5BrCl2
Poids moléculaire (g/mol) 239.921
Numéro MDL MFCD00236034
Clé InChI UUVDOPTUDWJHFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dichlorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1,4-dichlorobenzene, 2,5-dichlorobenzylbromide, 1-bromomethyl-2,5-dichlorobenzene, alpha-bromo-2,5-dichlorotoluene, benzene, 2-bromomethyl-1,4-dichloro, 2-bromomethyl-1,4-dichloro-benzene, pubchem10208, acmc-1bjf0, 2,5-di-chloro-benzyl bromide
CID PubChem 3495744
Nom IUPAC 2-(bromométhyl)-1,4-dichlorobenzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)CBr)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dichlorobenzyl bromide
Point de fusion 39°C to 43°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 637803
Poids de la formule 239.93
Pourcentage de pureté 97%