Learn More
Bromure de 2,5-dichlorobenzyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15595876 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15595876 1 g 1g
15505886 5 g 5g
15515886 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15595876 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 443690010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 85482-13-9
Formule moléculaire C7H5BrCl2
Poids moléculaire (g/mol) 239.93
Clé InChI UUVDOPTUDWJHFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dichlorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1,4-dichlorobenzene, 2,5-dichlorobenzylbromide, 1-bromomethyl-2,5-dichlorobenzene, alpha-bromo-2,5-dichlorotoluene, benzene, 2-bromomethyl-1,4-dichloro, 2-bromomethyl-1,4-dichloro-benzene, pubchem10208, acmc-1bjf0, 2,5-di-chloro-benzyl bromide
CID PubChem 3495744
Nom IUPAC 2-(bromométhyl)-1,4-dichlorobenzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)CBr)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dichlorobenzyl bromide
Point de fusion 41.0°C to 43.0°C
Point d’ébullition 134.0°C to 138.0°C (14.0 Torr)
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 239.93
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,5-Dichlorobenzyl bromide, 97%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.