Learn More
Chlorure de 2,5-dichlorobenzyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11311937
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11311937 5 g 5g
11321937 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11311937 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07506.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2745-49-5 | C7H5Cl3 | 195.467 g/mol
2,5-Dichlorobenzyl chloride is used as pharmaceutical Intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 2,5-dichlorobenzyl est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants. Les matières incompatibles sont des agents oxydants, des bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2745-49-5
Formule moléculaire C7H5Cl3
Poids moléculaire (g/mol) 195.467
Numéro MDL MFCD00035818
Clé InChI OMZINLIPPVNUOG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dichlorobenzyl chloride, 1,4-dichloro-2-chloromethyl benzene, 2,5-dichlorobenzylchloride, 1,4-dichloro-2-chloromethyl-benzene, unii-g46i9555fb, benzene, 1,4-dichloro-2-chloromethyl, acmc-20a58t, alpha,2,5-trichlorotoluene, unii-6q4qcu6n2r component
CID PubChem 75976
Nom IUPAC 1,4-dichloro-2-(chlorométhyl)benzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)CCl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dichlorobenzyl chloride
Point d’ébullition 121°C to 124°C (14 mmHg)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.5755
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 637802
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 195.48
Pourcentage de pureté 97%