Learn More
Chlorure de 2,5-dichlorobenzyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2,5-Dichlorobenzyl chloride is used as pharmaceutical Intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le chlorure de 2,5-dichlorobenzyl est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants. Les matières incompatibles sont des agents oxydants, des bases.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | 2,5-Dichlorobenzyl chloride |
| Point d’ébullition | 121°C to 124°C (14 mmHg) |
| Odeur | Pungent |
| Indice de réfraction | 1.5755 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN3265 |
| Beilstein | 637802 |
| Informations sur la solubilité | Not miscible in water. |
| Poids de la formule | 195.48 |
| Pourcentage de pureté | 97% |