Learn More
2,5-Dichlorobenzyl Chloride, TRC
Code produit 30387500
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30387500 5 g
30377487 1 g
30369742 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30387500 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4384105G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2745-49-5
Formule moléculaire C7H5Cl3
Poids moléculaire (g/mol) 195.47
Synonyme 1,4-Dichloro-2-(chloromethyl)benzene, (2,5-Dichlorophenyl)methyl Chloride, a,2,5-Trichlorotoluene
SMILES ClCc1cc(Cl)ccc1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dichlorobenzyl Chloride
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C7H5Cl3/c8-4-5-3-6(9)1-2-7(5)10/h1-3H,4H2
Poids de la formule 193.9457