Learn More
2,5-Dichlorohydroquinone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479187
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11479187 1 g 1g
11489187 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11479187 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21285.03
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 824-69-1 | C6H4Cl2O2 | 179.00 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 824-69-1
Formule moléculaire C6H4Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 179.00
Numéro MDL MFCD00041749
Clé InChI AYNPIRVEWMUJDE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dichlorohydroquinone, 1,4-benzenediol, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-p-hydroquinone, hydroquinone, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-p-benzohydroquinone, 2,5-dchq, 2,5-dichloro-1,4-hydroquinone, 2,5-dichloro-1,4-benzenediol, unii-d489x4tqvd, 2,5-dichloro-1,4-dihydroxybenzene
CID PubChem 65
ChEBI CHEBI:27545
Nom IUPAC 2,5-dichlorobenzène-1,4-diol
SMILES OC1=CC(Cl)=C(O)C=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dichlorohydroquinone
Point de fusion 168°C to 171°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 179
Pourcentage de pureté 97%