Learn More
2,5-Dichlorophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11426536
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11426536 500 g 500g
11406536 25 g 25g
11416536 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11426536 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24787.36
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 583-78-8 | C6H4Cl2O | 163.00 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 583-78-8
Formule moléculaire C6H4Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 163.00
Numéro MDL MFCD00002174
Clé InChI RANCECPPZPIPNO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-phenol, 2,5-dcp, unii-3b11g9akba, 3,6-dichlorophenol, ccris 5903, 3b11g9akba, dsstox_cid_5003, dsstox_rid_77621, dsstox_gsid_25003
CID PubChem 66
ChEBI CHEBI:27929
Nom IUPAC 2,5-dichlorophénol
SMILES OC1=CC(Cl)=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dichlorophenol
Point de fusion 55°C to 58°C
Point d’ébullition 211°C
Odeur Phenol-like
Quantité 500 g
Numéro UN UN2020
Beilstein 1907692
Poids de la formule 163
Pourcentage de pureté 98%