Learn More
2,5-Dichlorophénol, TRC
Code produit 30386823
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30386823 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30386823 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD43610510G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dichlorophenol
CAS 583-78-8
Formule moléculaire C6 H4 Cl2 O
Quantité 10 g
Synonyme 2,5-Dichlorophenol, NSC 6296
Formule InChI InChI=1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,9H
SMILES Oc1cc(Cl)ccc1Cl
Nom IUPAC 2,5-dichlorophénol
Poids moléculaire (g/mol) 163
Poids de la formule 161.9639