Learn More
2,5-Dichlorophénol, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2,5-Dichlorophenol |
| CAS | 583-78-8 |
| Formule moléculaire | C6 H4 Cl2 O |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2,5-Dichlorophenol, NSC 6296 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,9H |
| SMILES | Oc1cc(Cl)ccc1Cl |
| Nom IUPAC | 2,5-dichlorophénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 163 |
| Poids de la formule | 161.9639 |